Läs mer
Combined PIANO Standard (all components of the 5 PIANO Standards are combined into one ampoule)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (1 alpha,2 alpha,3 alpha)-1,2,3-trimethylcyclopentane∣(1 alpha,2 alpha,4 beta)-1,2,4-trimethylcyclopentane∣(1 alpha,2 beta,3 alpha)-1,2,3-trimethylcyclopentane∣(1 alpha,2 beta,4 alpha)-1,2,4-Trimethylcyclohexane∣(1 alpha,2 beta,4 alpha)-1,2,4-trimethylcyclopentane∣(1 alpha,2 beta,4 beta)-1,2,4-Trimethylcyclohexane∣1,1,2-Trimethylcyclohexane∣1,1,4-Trimethylcyclohexane∣1,1-Dimethylcyclopentane∣1,2,4,5-Tetramethylbenzene∣1,2,4-Triethylbenzene∣1,2,4-Trimethylbenzene∣1,2-Diethylbenzene∣1,2-Dimethyl-3-ethylbenzene∣1,2-Dimethyl-4-ethylbenzene∣1,3,5-Triethylbenzene∣1,3-Dimethyl-5-ethylbenzene∣1,4-Dimethyl-2-ethylbenzene∣1-Decene∣1-Ethyl-1-methylcyclopentane∣1-Heptene∣1-Hexene∣1-Methyl-2-ethylbenzene∣1-Methyl-2-isopropylbenzene∣1-Methyl-2-n-propylbenzene∣1-Methyl-3-isopropylbenzene∣1-Methyl-3-n-propylbenzene∣1-Methyl-4-n-propylbenzene∣1-Nonene∣1-Octene∣1-Pentene∣2,2,3-Trimethylbutane∣2,2,3-Trimethylpentane∣2,2-Dimethylhexane∣2,2-Dimethyloctane∣2,2-Dimethylpentane∣2,3-Dimethylbutane∣2,3-Dimethylheptane∣2,3-Dimethylhexane∣2,3-Dimethyloctane∣2,3-Dimethylpentane∣2,4-Dimethylhexane∣2,4-Dimethylpentane∣2,5-Dimethylheptane∣2,5-Dimethylhexane∣2-Ethyl-m-xylene∣2-Methyl-1-butene∣2-Methylbutane∣2-Methylbutylbenzene∣2-Methylheptane∣2-Methylhexane∣2-Methylnonane∣2-Methyloctane∣2-Methylpentane∣2-Methylpentene-2∣2-tert-Butyltoluene∣3,3-Diethylpentane∣3,3-Dimethylheptane∣3,3-Dimethyloctane∣3,3-Dimethylpentane∣3,4-Dimethylheptane∣3,5-Dimethylheptane∣3-Ethylhexane∣3-Ethyloctane∣3-Ethylpentane∣3-Ethyltoluene∣3-Methyl-1-butene∣3-Methylheptane∣3-Methylhexane∣3-Methylnonane∣3-Methyloctane∣3-Methylpentane∣4-Cymene∣4-Ethyltoluene∣4-Methyl-1-pentene∣4-Methylheptane∣5-tert-Butyl-m-Xylene∣Benzene∣cis-1,3,5-Trimethylcyclohexane∣cis-1,3-Dimethylcyclopentane∣cis-2-Heptene∣cis-2-Hexene∣cis-2-Nonene∣cis-2-Octene∣cis-2-Pentene∣cis-3-Heptene∣cis-3-Nonene∣Cyclohexane∣Cyclopentane∣Ethylbenzene∣Ethylcyclohexane∣Ethylcyclopentane∣Isobutylbenzene∣Isobutylcyclohexane∣Isobutylcyclopentane∣Isoprene∣Isopropylbenzene∣Isopropylcyclohexane∣Isopropylcyclopentane∣Methylcyclohexane∣Methylcyclopentane∣m-Xylene (1,3-Dimethylbenzene)∣n-Butylbenzene∣n-Butylcyclopentane∣n-Decane∣n-Dodecane∣n-Heptane∣n-Hexane∣n-Hexylbenzene∣n-Nonane∣n-Octane∣n-Pentadecane∣n-Pentane∣n-Pentylbenzene∣n-Propylcyclopentane∣n-Tetradecane∣n-Tridecane∣n-Undecane∣o-Xylene (1,2-Dimethylbenzene)∣p-(tert-Butyl)ethylbenzene∣Propylbenzene∣p-Xylene (1,4-Dimethylbenzene)∣sec-Butylbenzene∣tert-Butylbenzene∣Toluene∣trans-1,2-Dimethylcyclohexane∣trans-1,2-Dimethylcyclopentane∣trans-1,3-Dimethylcyclopentane∣trans-1,4-Dimethylcyclohexane∣trans-1-Methyl-2-(4-methylpentyl)cyclopentane∣trans-1-Methyl-2-propylcyclohexane∣trans-2-Heptene∣trans-2-Hexene∣trans-2-Nonene∣trans-2-Octene∣trans-2-Pentene∣trans-3-Heptene∣trans-3-Nonene |
| CAS | 2613-69-6, 4850-28-6, 19374-46-0, 7667-59-6, 16883-48-0, 7667-60-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | (1 alpha,2 alpha,3 alpha)-1,2,3-trimethylcyclopentane∣(1 alpha,2 alpha,4 beta)-1,2,4-trimethylcyclopentane∣(1 alpha,2 beta,3 alpha)-1,2,3-trimethylcyclopentane∣(1 alpha,2 beta,4 alpha)-1,2,4-Trimethylcyclohexane∣(1 alpha,2 beta,4 alpha)-1,2,4-trimethylcyclopentane∣(1 alpha,2 beta,4 beta)-1,2,4-Trimethylcyclohexane∣1,1,2-Trimethylcyclohexane∣1,1,4-Trimethylcyclohexane∣1,1-Dimethylcyclopentane∣1,2,4,5-Tetramethylbenzene∣1,2,4-Triethylbenzene∣1,2,4-Trimethylbenzene∣1,2-Diethylbenzene∣1,2-Dimethyl-3-ethylbenzene∣1,2-Dimethyl-4-ethylbenzene∣1,3,5-Triethylbenzene∣1,3-Dimethyl-5-ethylbenzene∣1,4-Dimethyl-2-ethylbenzene∣1-Decene∣1-Ethyl-1-methylcyclopentane∣1-Heptene∣1-Hexene∣1-Methyl-2-ethylbenzene∣1-Methyl-2-isopropylbenzene∣1-Methyl-2-n-propylbenzene∣1-Methyl-3-isopropylbenzene∣1-Methyl-3-n-propylbenzene∣1-Methyl-4-n-propylbenzene∣1-Nonene∣1-Octene∣1-Pentene∣2,2,3-Trimethylbutane∣2,2,3-Trimethylpentane∣2,2-Dimethylhexane∣2,2-Dimethyloctane∣2,2-Dimethylpentane∣2,3-Dimethylbutane∣2,3-Dimethylheptane∣2,3-Dimethylhexane∣2,3-Dimethyloctane∣2,3-Dimethylpentane∣2,4-Dimethylhexane∣2,4-Dimethylpentane∣2,5-Dimethylheptane∣2,5-Dimethylhexane∣2-Ethyl-m-xylene∣2-Methyl-1-butene∣2-Methylbutane∣2-Methylbutylbenzene∣2-Methylheptane∣2-Methylhexane∣2-Methylnonane∣2-Methyloctane∣2-Methylpentane∣2-Methylpentene-2∣2-tert-Butyltoluene∣3,3-Diethylpentane∣3,3-Dimethylheptane∣3,3-Dimethyloctane∣3,3-Dimethylpentane∣3,4-Dimethylheptane∣3,5-Dimethylheptane∣3-Ethylhexane∣3-Ethyloctane∣3-Ethylpentane∣3-Ethyltoluene∣3-Methyl-1-butene∣3-Methylheptane∣3-Methylhexane∣3-Methylnonane∣3-Methyloctane∣3-Methylpentane∣4-Cymene∣4-Ethyltoluene∣4-Methyl-1-pentene∣4-Methylheptane∣5-tert-Butyl-m-Xylene∣Benzene∣cis-1,3,5-Trimethylcyclohexane∣cis-1,3-Dimethylcyclopentane∣cis-2-Heptene∣cis-2-Hexene∣cis-2-Nonene∣cis-2-Octene∣cis-2-Pentene∣cis-3-Heptene∣cis-3-Nonene∣Cyclohexane∣Cyclopentane∣Ethylbenzene∣Ethylcyclohexane∣Ethylcyclopentane∣Isobutylbenzene∣Isobutylcyclohexane∣Isobutylcyclopentane∣Isoprene∣Isopropylbenzene∣Isopropylcyclohexane∣Isopropylcyclopentane∣Methylcyclohexane∣Methylcyclopentane∣m-Xylene (1,3-Dimethylbenzene)∣n-Butylbenzene∣n-Butylcyclopentane∣n-Decane∣n-Dodecane∣n-Heptane∣n-Hexane∣n-Hexylbenzene∣n-Nonane∣n-Octane∣n-Pentadecane∣n-Pentane∣n-Pentylbenzene∣n-Propylcyclopentane∣n-Tetradecane∣n-Tridecane∣n-Undecane∣o-Xylene (1,2-Dimethylbenzene)∣p-(tert-Butyl)ethylbenzene∣Propylbenzene∣p-Xylene (1,4-Dimethylbenzene)∣sec-Butylbenzene∣tert-Butylbenzene∣Toluene∣trans-1,2-Dimethylcyclohexane∣trans-1,2-Dimethylcyclopentane∣trans-1,3-Dimethylcyclopentane∣trans-1,4-Dimethylcyclohexane∣trans-1-Methyl-2-(4-methylpentyl)cyclopentane∣trans-1-Methyl-2-propylcyclohexane∣trans-2-Heptene∣trans-2-Hexene∣trans-2-Nonene∣trans-2-Octene∣trans-2-Pentene∣trans-3-Heptene∣trans-3-Nonene |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Lösningstyp | Mixture |
| Lösningsmedel eller matris | Hydrocarbons |
| Industry Type | Petrochemical Testing |
| Kvantitet | 0,1 ml |