Läs mer
Eppendorf™ Combitips advanced™ Rack
Handla allt Eppendorf Produkter
Håller:
Combitips (0.1 to 10 mL)
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Use this rack with Combitips advanced™ pipette tips. Eppendorf™ Combitips advanced™ Rack holds 8 combitips advanced pipette tips.
For 0.1 to 10 mL tips
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Combitip Rack |
| Håller | Combitips (0.1 to 10 mL) |
| Positioner | 8 |
| För användning med (applikation) | Single-handed dispensing |
| För användning med (utrustning) | 8 Combitips advanced™ (0.1 to 10mL) |
| Kvantitet | 100 Pack |