Description
- Återanvändbar låda för säker förvaring 8 Combitips™ avancerat för enkel spetsfästning
- Autoklaverbar vid 121 °C (20 min.) för efterföljande användning
- Finns i Eppendorf Kvalitet
Specifications
Specifications
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Vitt |
| Håller | Combitips |
| Material | Polymer |
| Positioner | 8 |
| Form | Rektangulär |
| Staplingsbar | Nej |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (utrustning) | Eppendorf Multipette |
| Storlek | 15,5 x 12,5 x 16,2 cm |
| Show More |