Läs mer
Eppendorf™ Combitips™ Avancerade tips för Multipette™ Multidispensrar - Forensic DNA Grade
Handla allt Eppendorf Produkter
Description
- Idealiska systemkomponenter för alla Eppendorf™ multipetter
- Erbjuder ett urval av dispenseringsvolymer med steg så låga som 100 nanoliter
- Förlängda kombispetsar i volymerna 2,5 mL och 5 mL gör det möjligt att nå botten av laboratoriekärl
- Individuell färgkodning underlättar snabb identifiering av önskade kombitips
- Unik trattgeometri säkerställer bekväm hantering samtidigt som man förhindrar skador på handskar
Användningsområden
- Positiv förskjutningsprincip
- Dispensering med hög precision oavsett vätskans fysikaliska egenskaper (t.ex.: viskositet, flyktighet, densitet, temperatur)
- Förhindrar aerosolkontamination med hermetiskt tillsluten kolv för säker dispensering
- Ger skydd mot radioaktiva och giftiga ämnen
Specifications
Specifications
| Volym (metrisk) | 1 ml |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Färg | Färglös |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Rena påståenden | Forensic DNA Grade (icke-steril) |
| Formatera | Individuellt inslagna |
| Tipsstil | Förlängd längd, Positiv förskjutning |
| Förpackning | 100 Pk., Individuellt blisterförpackade |
| Produkttyp | Pipetttips |
| Färgkod | Gult |
| Show More |