Läs mer
Eppendorf™ Combitips™ Avancerade tips för Multipette™ Multidispensrar - Forensic DNA Grade
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15665357 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Volym (metrisk):
1 ml
2,5 ml
5 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
15665357 5 ml Paket med 100
15645357 1 ml Paket med 100
15655357 2,5 ml Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15665357 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 0030089871
Essentials för provberedning och provförvaring
Använd kampanjkoden 27996
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Omdesignad och optimerad för att möta behoven hos moderna laboratorier. Eppendorf™ Combitips advanced™ Pipetttips - Forensic DNA Grade är snabba på att dispensera identiska volymer.
  • Idealiska systemkomponenter för alla Eppendorf™ multipetter
  • Erbjuder ett urval av dispenseringsvolymer med steg så låga som 100 nanoliter
  • Förlängda kombispetsar i volymerna 2,5 mL och 5 mL gör det möjligt att nå botten av laboratoriekärl
  • Individuell färgkodning underlättar snabb identifiering av önskade kombitips
  • Unik trattgeometri säkerställer bekväm hantering samtidigt som man förhindrar skador på handskar
Användningsområden
  • Positiv förskjutningsprincip
  • Dispensering med hög precision oavsett vätskans fysikaliska egenskaper (t.ex.: viskositet, flyktighet, densitet, temperatur)
  • Förhindrar aerosolkontamination med hermetiskt tillsluten kolv för säker dispensering
  • Ger skydd mot radioaktiva och giftiga ämnen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 5 ml
Sterilitet Icke-steril
Färg Färglös
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Rena påståenden Forensic DNA Grade (icke-steril)
Formatera Individuellt inslagna
Tipsstil Förlängd längd, Positiv förskjutning
Förpackning 100 Pk., Individuellt blisterförpackade
Produkttyp Pipetttips
Färgkod Blått
Disponibel Engångsbruk
För användning med (utrustning) Eppendorf Multipette
Graderad Ja
Produktlinje CombiTips Advanced
Material Polypropen
Lämplig för ändamålet Rättsmedicinsk redo