missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Combretastatin A4, MedChemExpress
Beskrivning
Combretastatin A4 is a microtubule-targeting agent that binds β-tubulin with Kd of 0.4 μM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Combretastatin A4 |
| CAS | 117048-59-6 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C18H20O5 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | CRC 87-09 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (316.11 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | OC1=CC(/C=C\C2=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C2)=CC=C1OC |
| Molekylvikt (g/mol) | 316.35 |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?