missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Combretastatin A4, TRC

Produktkod. 30367660
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30367660 5 mg
30356464 50 mg
30357201 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30367660 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC6430005MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 117048-59-6
Molekylformel C18 H20 O5
Molekylvikt (g/mol) 316.35
IUPAC-namn 2-methoxy-5-[(Z)-2-(3,4,5-trimethoxyphenyl)ethenyl]phenol
LEDER COc1ccc(\C=C/c2cc(OC)c(OC)c(OC)c2)cc1O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Combretastatin A-4
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C18H20O5/c1-20-15-8-7-12(9-14(15)19)5-6-13-10-16(21-2)18(23-4)17(11-13)22-3/h5-11,19H,1-4H3/b6-5-
Formel vikt 316.1311
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.