Läs mer
Fisherbrand™ Kammar för horisontella tankar MultiSUB Midi Gel Elektroforesenhet, 2 mm tjock
Handla allt Fisherbrand ProdukterBeskrivning
- Rekommenderas för att skala upp nukleinsyravolymer för förberedande tekniker
- Maximera provvolymen
- Höjdjusterbar för att ge användaren full kontroll över brunnsdjup och provladdningsvolym
- Styv rygg som förhindrar värmeinducerad skevhet
- Vändbara laddningsguider sitter direkt ovanför varje brunn för att ge en bekväm laddningsmall för en- och flerkanalspipetter
- 10-prov och 20-prov kammar är flerkanaliga pipettkompatibla
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Sub-Gel Midi horisontell gelelektroforesenhet |
| Typ | 50-brunnars kam, 2,0 mm tjocklek |
| Antal Wells | 10 |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Tjocklek (metrisk) | 2 mm |
| Volymprov (metriskt). | 54μ L |