Läs mer
Fisherbrand™ Kammar för horisontella tankar MultiSUB Midi Gel Elektroforesenhet, 2 mm tjock
Produktkod. 11893333 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Antal Wells:
1 förberedelse, 1 markör
10
12
16
2 förberedelser, 2 markörer
20
25
4 förberedelser, 2 markörer
8
Volymprov (metriskt).:
20μ L
27μ L
32μ L
45μ L
54μ L
81μ L
153μ L
720μ L
315μ L x 8
Förpackningsstorlek:
Varje
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal Wells Volymprov (metriskt). unitSize
11893333 4 förberedelser, 2 markörer 153μ L Varje
11823313 10 54μ L Varje
11853313 1 förberedelse, 1 markör 720μ L Varje
11893313 12 45μ L Varje
11833323 16 32μ L Varje
11883323 20 27μ L Varje
11813333 2 förberedelser, 2 markörer 315μ L x 8 Varje
11853333 25 20μ L Varje
11813353 8 81μ L Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 11893333
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning vid förberedande elektrofores och screening med hög genomströmning.
  • Rekommenderas för att skala upp nukleinsyravolymer för förberedande tekniker
  • Maximera provvolymen
  • Höjdjusterbar för att ge användaren full kontroll över brunnsdjup och provladdningsvolym
  • Styv rygg som förhindrar värmeinducerad skevhet
  • Vändbara laddningsguider sitter direkt ovanför varje brunn för att ge en bekväm laddningsmall för en- och flerkanalspipetter
  • 10-prov och 20-prov kammar är flerkanaliga pipettkompatibla
Specifikationer
Färg Blått
För användning med (utrustning) Horisontella tankar MultiSUB Midi Gel Elektroforesenhet
Typ 50-brunnars kam, 2,0 mm tjocklek
Antal Wells 4 förberedelser, 2 markörer
Kvantitet 1 vardera
Tjocklek (metrisk) 2 mm
Volymprov (metriskt). 153μ L