Läs mer
Fisherbrand™ Kammar för OmniPAGE Mini vertikal gelelektroforesenhet, 0,75 mm tjock
Handla allt Fisherbrand Produkter
Antal Wells:
1 förberedelse, 1 markör
10
12
16
20
5
8
9
Volym (metrisk) Tja:
15μ L
20μ L
28μ L
30μ L
35μ L
40μ l
70μ L
500μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Svart |
| För användning med (applikation) | Mini SDS PAGE, native PAGE, gradient, andra dimension och nukleinsyraseparationer |
| För användning med (utrustning) | OmniPAGE Mini vertikal gelelektroforesenhet |
| Typ | Kamma |
| Antal Wells | 1 förberedelse, 1 markör |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Tjocklek (metrisk) | 0.75 mm |
| Volym (metrisk) Tja | 500μ L |