Läs mer
Fisherbrand™ Kammar för horisontella tankar MultiSUB Midi-gelelektroforesenhet, 1,5 mm tjock
Produktkod. 11813313 Handla allt Fisherbrand Produkter
Antal Wells:
1 förberedelse, 1 markör
10
12
16
2 förberedelser, 2 markörer
20
25
4 förberedelser, 2 markörer
8
Volymprov (metriskt).:
15 μl
20μ L
24μ L
34μ L
41μ L
61μ L
115μ L
236μ L
540μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11813313
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning vid förberedande elektrofores och screening med hög genomströmning.
  • Rekommenderas för att skala upp nukleinsyravolymer för förberedande tekniker
  • Maximera provvolymen
  • Höjdjusterbar för att ge användaren full kontroll över brunnsdjup och provladdningsvolym
  • Styv rygg som förhindrar värmeinducerad skevhet
  • Vändbara laddningsguider sitter direkt ovanför varje brunn för att ge en bekväm laddningsmall för en- och flerkanalspipetter
  • 10-prov och 20-prov kammar är flerkanaliga pipettkompatibla
Specifikationer
Färg Rött
För användning med (utrustning) Horisontella tankar MultiSUB Midi Gel Elektroforesenhet
Typ 8-brunnars kam, 1,0 mm tjocklek
Antal Wells 10
Kvantitet 1 vardera
Tjocklek (metrisk) 1.5 mm
Volymprov (metriskt). 41μ L