Läs mer
Fisherbrand™ Kammar för horisontella tankar MultiSUB Midi-gelelektroforesenhet, 1,5 mm tjock
Handla allt Fisherbrand Produkter
Antal Wells:
1 förberedelse, 1 markör
10
12
16
2 förberedelser, 2 markörer
20
25
4 förberedelser, 2 markörer
8
Volymprov (metriskt).:
15 μl
20μ L
24μ L
34μ L
41μ L
61μ L
115μ L
236μ L
540μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Rekommenderas för att skala upp nukleinsyravolymer för förberedande tekniker
- Maximera provvolymen
- Höjdjusterbar för att ge användaren full kontroll över brunnsdjup och provladdningsvolym
- Styv rygg som förhindrar värmeinducerad skevhet
- Vändbara laddningsguider sitter direkt ovanför varje brunn för att ge en bekväm laddningsmall för en- och flerkanalspipetter
- 10-prov och 20-prov kammar är flerkanaliga pipettkompatibla
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Rött |
| För användning med (utrustning) | Horisontella tankar MultiSUB Midi Gel Elektroforesenhet |
| Typ | 8-brunnars kam, 1,0 mm tjocklek |
| Antal Wells | 10 |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Tjocklek (metrisk) | 1.5 mm |
| Volymprov (metriskt). | 41μ L |