Läs mer
Fisherbrand™ Kammar för horisontella tankar MultiSUB Midi Gel Elektroforesenhet, 1 mm tjock
Handla allt Fisherbrand Produkter
Antal Wells:
1 förberedelse, 1 markör
10
12
16
2 förberedelser, 2 markörer
20
25
4 förberedelser, 2 markörer
8
Volymprov (metriskt).:
10μ L
14μ L
16μ L
23μ L
27μ L
41μ L
77μ L
158μ L
360μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Levereras som standard
- Rekommenderas för högupplösta geler och publiceringskvalitetsdata
- Höjdjusterbar för att ge användaren full kontroll över brunnsdjup och provladdningsvolym
- Styv rygg som förhindrar värmeinducerad skevhet
- Vändbara laddningsguider sitter direkt ovanför varje brunn för att ge en bekväm laddningsmall för en- och flerkanalspipetter
- 10-prov och 20-prov kammar är flerkanaliga pipettkompatibla
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Sub-Gel Midi horisontell gelelektroforesenhet |
| Typ | 25-brunnars kam, 1,0 mm tjocklek |
| Antal Wells | 10 |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Tjocklek (metrisk) | 1 mm |
| Volymprov (metriskt). | 27μ L |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Fisherbrand™ Kammar för horisontella tankar MultiSUB Midi Gel Elektroforesenhet, 1 mm tjock >
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering