Läs mer
Fisherbrand™ Combs for HU13 Midi Horizontal Gel Electrophoresis Unit, 1.5mm thick
Produktkod. 10111521
Antal Wells:
10
12
16
24
Bredd (metriska) tänder:
3 mm
5,5 mm
8 mm
9,5 mm
Volymprov (metriskt).:
20 μl
35 μl
50 μl
60 μl
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10111521
Brand: Fisherbrand™ HU13C1.524
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
For use with HU13 Midi Horizontal Gel Electrophoresis Unit
  • Color coded
  • Height adjustable
  • Offer complete control over loading volume
  • Well depth to maximum 112-sample throughput
Specifikationer
För användning med (utrustning) HU13 Midi Horizontal Gel Electrophoresis Unit
Typ Comb
Antal Wells 24
Tjocklek (metrisk) 1.5 mm
Volymprov (metriskt). 20 μl
Bredd (metriska) tänder 3 mm