Läs mer
Fisherbrand™ Combs for HU13 Midi Horizontal Gel Electrophoresis Unit, 1.5mm thick
Produktkod. 10671692
Antal Wells:
10
12
16
24
Bredd (metriska) tänder:
3 mm
5.5 mm
8 mm
9.5 mm
Volymprov (metriskt).:
20 μL
35 μL
50 μL
60 μL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10671692
Brand: Fisherbrand™ HU13C1.516
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
For use with HU13 Midi Horizontal Gel Electrophoresis Unit
  • Color coded
  • Height adjustable
  • Offer complete control over loading volume
  • Well depth to maximum 112-sample throughput
Specifikationer
För användning med (utrustning) HU13 Midi Horizontal Gel Electrophoresis Unit
Typ Comb
Antal Wells 16
Tjocklek (metrisk) 1.5 mm
Volymprov (metriskt). 35 μL
Bredd (metriska) tänder 5.5 mm