Läs mer
Fisherbrand™ Combs for HU13 Midi Horizontal Gel Electrophoresis Unit, 1.5mm thick
Antal Wells:
10
12
16
24
Bredd (metriska) tänder:
3 mm
5.5 mm
8 mm
9.5 mm
Volymprov (metriskt).:
20 μL
35 μL
50 μL
60 μL
Conditionnement:
Varje
Description
- Color coded
- Height adjustable
- Offer complete control over loading volume
- Well depth to maximum 112-sample throughput
Spécification
Spécification
| För användning med (utrustning) | HU13 Midi Horizontal Gel Electrophoresis Unit |
| Typ | Comb |
| Antal Wells | 12 |
| Tjocklek (metrisk) | 1.5 mm |
| Volymprov (metriskt). | 50 μL |
| Bredd (metriska) tänder | 8 mm |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu