Läs mer
Fisherbrand™ Kammar för MultiSUB Maxi Gel Elektroforesenhet, 1 mm tjock
Handla allt Fisherbrand Traceable ProdukterBeskrivning
- Rekommenderas för högupplösta geler och publiceringskvalitetsdata
- Levereras som standard
- Höjdjusterbar för att ge användaren full kontroll över brunnsdjup och provladdningsvolym
- Styv rygg som förhindrar värmeinducerad skevhet
- Vändbara laddningsguider sitter direkt ovanför varje brunn för att ge en bekväm laddningsmall för en- och flerkanalspipetter
- 20-prov och 40-prov kammar är flerkanaliga pipettkompatibla
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Vitt |
| För användning med (utrustning) | MultiSUB Maxi-Gel elektroforesenhet |
| Typ | 25-brunnars kam, 1,0 mm tjocklek |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Tjocklek (metrisk) | 1 mm |