Läs mer
Fisherbrand™ Kammar för MultiSUB Maxi Gel Elektroforesenhet, 1 mm tjock
Antal Wells:
1 förberedelse, 1 markör
10
16
2 förberedelser, 2 markörer
20
25
30
36
40
50
Volymprov (metriskt).:
10μ L
11μ L
14μ L
17μ L
21μ L
27μ L
41μ L
72μ L
315μ L
675μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Rekommenderas för högupplösta geler och publiceringskvalitetsdata
- Levereras som standard
- Höjdjusterbar för att ge användaren full kontroll över brunnsdjup och provladdningsvolym
- Styv rygg som förhindrar värmeinducerad skevhet
- Vändbara laddningsguider sitter direkt ovanför varje brunn för att ge en bekväm laddningsmall för en- och flerkanalspipetter
- 20-prov och 40-prov kammar är flerkanaliga pipettkompatibla
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Vitt |
| För användning med (utrustning) | MultiSUB Maxi-Gel elektroforesenhet |
| Typ | 12-brunnars kam, 0,75 mm tjocklek |
| Antal Wells | 10 |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Tjocklek (metrisk) | 1 mm |
| Volymprov (metriskt). | 72μ L |