Läs mer
Fisherbrand™ Kammar för MultiSUB Maxi horisontell gelelektroforesenhet, 1,5 mm tjock
Handla allt Fisherbrand Produkter
Click to view available options
Antal Wells:
1 förberedelse, 1 markör
10
16
2 förberedelser, 2 markörer
20
25
30
36
4 förberedelser, 2 markörer
40
50
Volymprov (metriskt).:
16μ L
17μ L
22μ L
26μ L
32μ L
41μ L
61μ L
108μ L
230μ L
473μ L
1013μ L
Unit Size:
Varje
Description
- Rekommenderas för högupplösta geler och publiceringskvalitetsdata
- Maximera provvolymen
- Höjdjusterbar för att ge användaren full kontroll över brunnsdjup och provladdningsvolym
- Styv rygg som förhindrar värmeinducerad skevhet
- Vändbara laddningsguider sitter direkt ovanför varje brunn för att ge en bekväm laddningsmall för en- och flerkanalspipetter
- 20-prov och 40-prov kammar är flerkanaliga pipettkompatibla
Specifications
Specifications
| För användning med (utrustning) | MultiSUB Maxi horisontell gelelektroforesenhet |
| Typ | 16-brunnars kam, 1,5 mm tjocklek |
| Antal Wells | 25 |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Tjocklek (metrisk) | 1.5 mm |
| Volymprov (metriskt). | 32μ L |