Läs mer
Fisherbrand™ Kammar för MultiSUB Maxi horisontell gelelektroforesenhet, 2 mm tjock
Produktkod. 11873423 Handla allt Fisherbrand Produkter
Antal Wells:
1 förberedelse, 1 markör
10
16
2 förberedelser, 2 markörer
20
25
30
36
4 förberedelser, 2 markörer
40
50
Volymprov (metriskt).:
21μ L
23μ L
29μ L
34μ L
42μ L
54μ L
81μ L
144μ L
306μ L
630μ L
1350μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11873423
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning vid förberedande elektrofores och screening med hög genomströmning.
  • Rekommenderas för att skala upp nukleinsyravolymer för förberedande tekniker
  • Maximera provvolymen
  • Höjdjusterbar för att ge användaren full kontroll över brunnsdjup och provladdningsvolym
  • Styv rygg som förhindrar värmeinducerad skevhet
  • Vändbara laddningsguider sitter direkt ovanför varje brunn för att ge en bekväm laddningsmall för en- och flerkanalspipetter
  • 20-prov och 40-prov kammar är flerkanaliga pipettkompatibla
Specifikationer
Färg Blått
För användning med (utrustning) MultiSUB Maxi horisontell gelelektroforesenhet
Typ 12-brunnars kam, 1,0 mm tjocklek
Antal Wells 10
Kvantitet 1 vardera
Tjocklek (metrisk) 2 mm
Volymprov (metriskt). 144μ L