Läs mer
Fisherbrand™ Kammar för MultiSUB Maxi horisontell gelelektroforesenhet, 2 mm tjock
Handla allt Fisherbrand Produkter
Antal Wells:
1 förberedelse, 1 markör
10
16
2 förberedelser, 2 markörer
20
25
30
36
4 förberedelser, 2 markörer
40
50
Volymprov (metriskt).:
21μ L
23μ L
29μ L
34μ L
42μ L
54μ L
81μ L
144μ L
306μ L
630μ L
1350μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Rekommenderas för att skala upp nukleinsyravolymer för förberedande tekniker
- Maximera provvolymen
- Höjdjusterbar för att ge användaren full kontroll över brunnsdjup och provladdningsvolym
- Styv rygg som förhindrar värmeinducerad skevhet
- Vändbara laddningsguider sitter direkt ovanför varje brunn för att ge en bekväm laddningsmall för en- och flerkanalspipetter
- 20-prov och 40-prov kammar är flerkanaliga pipettkompatibla
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Blått |
| För användning med (utrustning) | MultiSUB Maxi horisontell gelelektroforesenhet |
| Typ | 12-brunnars kam, 1,0 mm tjocklek |
| Antal Wells | 10 |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Tjocklek (metrisk) | 2 mm |
| Volymprov (metriskt). | 144μ L |