Läs mer
Fisherbrand™ Kammar för MultiSUB Midi-Plus horisontell gelelektroforesenhet, 1,5 mm tjock
Beskrivning
- Rekommenderas för högupplösta geler och publiceringskvalitetsdata
- Maximera provvolymen
- Höjdjusterbar för att ge användaren full kontroll över brunnsdjup och provladdningsvolym
- Styv rygg som förhindrar värmeinducerad skevhet
- Vändbara laddningsguider sitter direkt ovanför varje brunn för att ge en bekväm laddningsmall för en- och flerkanalspipetter
- 10-, 14-, 16-, 18-, 28- och 30-provskammarna är flerkanaliga pipettkompatibla
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | MultiSUB Midi-Plus horisontell gelelektroforesenhet |
| Typ | 16-brunnars kam, 1,5 mm tjocklek |
| Antal Wells | 20 |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Tjocklek (metrisk) | 1.5 mm |
| Volymprov (metriskt). | 32μ L |