Läs mer
Fisherbrand™ Kammar för MultiSUB Midi-Plus horisontell gelelektroforesenhet, 1 mm tjock
Produktkod. 11813373 Handla allt Fisherbrand Produkter
Antal Wells:
1 förberedelse, 1 markör
10
12
14
16
18
2 förberedelser, 2 markörer
20
30
35
4 förberedelser, 2 markörer
Volymprov (metriskt).:
10μ L
11μ L
13μ L
21μ L
27μ L
29μ L
41μ L
45μ L
122μ L
225μ L
495μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11813373
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning vid förberedande elektrofores och screening med hög genomströmning.
  • Levereras som standard
  • Rekommenderas för högupplösta geler och publiceringskvalitetsdata
  • Höjdjusterbar för att ge användaren full kontroll över brunnsdjup och provladdningsvolym
  • Styv rygg som förhindrar värmeinducerad skevhet
  • Vändbara laddningsguider sitter direkt ovanför varje brunn för att ge en bekväm laddningsmall för en- och flerkanalspipetter
  • 10-, 14-, 16-, 18-, 28- och 30-provskammarna är flerkanaliga pipettkompatibla
Beställningsinfo
dimThicknessMetric
Specifikationer
För användning med (utrustning) MultiSUB Midi-Plus horisontell gelelektroforesenhet
Typ Kamma
Antal Wells 1 förberedelse, 1 markör
Kvantitet 1 vardera
Tjocklek (metrisk) 1 mm
Volymprov (metriskt). 495μ L