Läs mer
Fisherbrand™ Kammar för MultiSUB Midi-Plus horisontell gelelektroforesenhet, 1 mm tjock
Handla allt Fisherbrand Produkter
Antal Wells:
1 förberedelse, 1 markör
10
12
14
16
18
2 förberedelser, 2 markörer
20
30
35
4 förberedelser, 2 markörer
Volymprov (metriskt).:
10μ L
11μ L
13μ L
21μ L
27μ L
29μ L
41μ L
45μ L
122μ L
225μ L
495μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Levereras som standard
- Rekommenderas för högupplösta geler och publiceringskvalitetsdata
- Höjdjusterbar för att ge användaren full kontroll över brunnsdjup och provladdningsvolym
- Styv rygg som förhindrar värmeinducerad skevhet
- Vändbara laddningsguider sitter direkt ovanför varje brunn för att ge en bekväm laddningsmall för en- och flerkanalspipetter
- 10-, 14-, 16-, 18-, 28- och 30-provskammarna är flerkanaliga pipettkompatibla
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | MultiSUB Midi-Plus horisontell gelelektroforesenhet |
| Typ | 25-brunnars kam, 2,0 mm tjocklek |
| Antal Wells | 35 |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Tjocklek (metrisk) | 1 mm |
| Volymprov (metriskt). | 10μ L |