Läs mer
Fisherbrand™ Kammar för MultiSUB Midi-Plus horisontell gelelektroforesenhet, 2 mm tjock
Produktkod. 11813383 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Antal Wells:
1 förberedelse, 1 markör
10
12
14
16
18
2 förberedelser, 2 markörer
20
28
30
35
4 förberedelser, 2 markörer
Volymprov (metriskt).:
20μ L
23μ L
25μ L
43μ L
54μ L
59μ L
81μ L
90μ L
243μ L
450μ L
990μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal Wells Volymprov (metriskt). Förpackningsstorlek
11813383 14 59μ L Varje
11863363 10 90μ L Varje
11803373 10 59μ L Varje
11833373 1 förberedelse, 1 markör 990μ L Varje
11873373 12 81μ L Varje
11853383 16 54μ L Varje
11893383 18 23μ L Varje
11843393 20 43μ L Varje
11873393 2 förberedelser, 2 markörer 450μ L Varje
11813403 28 23μ L Varje
11853403 30 25μ L Varje
11893403 35 20μ L Varje
11833413 4 förberedelser, 2 markörer 243μ L Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Produktkod. 11813383
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    354.00 SEK
    320.03 SEK / Paket med 1
    Save 33.97 SEK
    9% Av
Beräknad leverans: 03-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning vid förberedande elektrofores och screening med hög genomströmning.
  • Rekommenderas för högupplösta geler och publiceringskvalitetsdata
  • Maximera provvolymen
  • Höjdjusterbar för att ge användaren full kontroll över brunnsdjup och provladdningsvolym
  • Styv rygg som förhindrar värmeinducerad skevhet
  • Vändbara laddningsguider sitter direkt ovanför varje brunn för att ge en bekväm laddningsmall för en- och flerkanalspipetter
  • 10-, 14-, 16-, 18-, 28- och 30-provskammarna är flerkanaliga pipettkompatibla
Specifikationer
För användning med (utrustning) MultiSUB Midi-Plus horisontell gelelektroforesenhet
Typ Kamma
Antal Wells 14
Kvantitet 1 vardera
Tjocklek (metrisk) 2 mm
Volymprov (metriskt). 59μ L