Learn More
Fisherbrand™ Kammar för MultiSUB Midi-Plus horisontell gelelektroforesenhet, 2 mm tjock
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Antal Wells:
1 förberedelse, 1 markör
10
12
14
16
18
2 förberedelser, 2 markörer
20
28
30
35
4 förberedelser, 2 markörer
Volymprov (metriskt).:
20μ L
23μ L
25μ L
43μ L
54μ L
59μ L
81μ L
90μ L
243μ L
450μ L
990μ L
missing translation for 'unitSize'
Varje
Beschreibung
- Rekommenderas för högupplösta geler och publiceringskvalitetsdata
- Maximera provvolymen
- Höjdjusterbar för att ge användaren full kontroll över brunnsdjup och provladdningsvolym
- Styv rygg som förhindrar värmeinducerad skevhet
- Vändbara laddningsguider sitter direkt ovanför varje brunn för att ge en bekväm laddningsmall för en- och flerkanalspipetter
- 10-, 14-, 16-, 18-, 28- och 30-provskammarna är flerkanaliga pipettkompatibla
Spezifikation
Spezifikation
| För användning med (utrustning) | MultiSUB Midi-Plus horisontell gelelektroforesenhet |
| Typ | Kamma |
| Antal Wells | 10 |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Tjocklek (metrisk) | 2 mm |
| Volymprov (metriskt). | 90μ L |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur