Läs mer
Fisherbrand™ Kammar för OmniPAGE Mini vertikal gelelektroforesenhet, 1,5 mm tjock
Handla allt Fisherbrand Produkter
Antal Wells:
1 förberedelse, 1 markör
12
16
20
5
88
9
Volym (metrisk) Tja:
30μ L
40μ l
50μ L
60μ L
70μ L
80μ L
140μ L
1000μ L
Packungsgröße:
Varje
Spezifikation
Spezifikation
| Färg | Rött |
| För användning med (applikation) | Mini SDS PAGE, native PAGE, gradient, andra dimension och nukleinsyraseparationer |
| För användning med (utrustning) | OmniPAGE Mini vertikal gelelektroforesenhet |
| Typ | Kamma |
| Antal Wells | 20 |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Tjocklek (metrisk) | 1.5 mm |
| Volym (metrisk) Tja | 30μ L |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur