Läs mer
Fisherbrand™ Kammar för OmniPAGE Mini vertikal gelelektroforesenhet, 1,5 mm tjock
Handla allt Fisherbrand Produkter
Antal Wells:
1 förberedelse, 1 markör
12
16
20
5
88
9
Volym (metrisk) Tja:
30μ L
40μ l
50μ L
60μ L
70μ L
80μ L
140μ L
1000μ L
Unit Size:
Varje
Specifications
Specifications
| För användning med (applikation) | Mini SDS PAGE, Native PAGE, Gradient, Second Dimension och Nukleinsyraseparationer |
| För användning med (utrustning) | OmniPAGE Mini vertikal gelelektroforesenhet |
| Typ | 16-brunnars kam, 1,0 mm tjocklek |
| Antal Wells | 12 |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Tjocklek (metrisk) | 1.5 mm |
| Volym (metrisk) Tja | 60μ L |