Läs mer
Fisherbrand™ Kammar för OmniPAGE Mini vertikal gelelektroforesenhet, 1 mm tjock Produktkod.: 11807603
Beräknad leverans: 16-12-2025
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Fisherbrand™ Kammar för OmniPAGE Mini vertikal gelelektroforesenhet, 1 mm tjock
Produktkod. 11807603 Handla allt Fisherbrand Produkter
16, 25μ L, Varje
Antal Wells:
1 förberedelse, 1 markör
10
12
16
20
5
8
9
Volym (metrisk) Tja:
20μ L
25μ L
35μ L
40μ l
50μ L
60μ L
100μ L
650μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11807603
Bara null kvar
Beräknad leverans: 16-12-2025
Lägg i varukorgen
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
För användning vid förberedande elektrofores och screening med hög genomströmning.
  • Tillbehör för användning med OmniPAGE mini vertikal gelelektroforesenhet
  • Levereras som standard
  • 8-provs- och 16-provskammarna är flerkanaliga pipettkompatibla
Specifikationer
För användning med (applikation) Mini SDS PAGE, Native PAGE, Gradient, Second Dimension och Nukleinsyraseparationer
För användning med (utrustning) OmniPAGE Mini vertikal gelelektroforesenhet
Typ 12-brunnars kam, 1,0 mm tjocklek
Antal Wells 16
Kvantitet 1 vardera
Tjocklek (metrisk) 1 mm
Volym (metrisk) Tja 25μ L
  • Fisherbrand and Fisher Bioreagents - Focus on electrophoresis
    Fisherbrand provides a comprehensive range of horizontal gel systems for all your nucleic acid gel electrophoresis needs.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Fisherbrand and Fisher BioReagents Focus on electrophoresis
    Korrigering av produktinnehåll
    Produkttitel
    Fisherbrand™ Kammar för OmniPAGE Mini vertikal gelelektroforesenhet, 1 mm tjock >