Läs mer
Fisherbrand™ Kammar för OmniPAGE Mini vertikal gelelektroforesenhet, 1 mm tjock
Produktkod. 11807613 Handla allt Fisherbrand Produkter
Antal Wells:
1 förberedelse, 1 markör
10
12
16
20
5
8
9
Volym (metrisk) Tja:
20μ L
25μ L
35μ L
40μ l
50μ L
60μ L
100μ L
650μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11807613
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning vid förberedande elektrofores och screening med hög genomströmning.
  • Tillbehör för användning med OmniPAGE mini vertikal gelelektroforesenhet
  • Levereras som standard
  • 8-provs- och 16-provskammarna är flerkanaliga pipettkompatibla
Specifikationer
Färg Vitt
För användning med (applikation) Mini SDS PAGE, native PAGE, gradient, andra dimension och nukleinsyraseparationer
För användning med (utrustning) OmniPAGE Mini vertikal gelelektroforesenhet
Typ 16-brunnars kam, 1,5 mm tjocklek
Antal Wells 5
Kvantitet 1 vardera
Tjocklek (metrisk) 1 mm
Volym (metrisk) Tja 100μ L