Läs mer
Fisherbrand™ Kammar för OmniPAGE Mini vertikal gelelektroforesenhet, 1 mm tjock
Produktkod. 11857593 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Antal Wells:
1 förberedelse, 1 markör
10
12
16
20
5
8
9
Volym (metrisk) Tja:
20μ L
25μ L
35μ L
40μ l
50μ L
60μ L
100μ L
650μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal Wells Volym (metrisk) Tja Förpackningsstorlek
11857593 12 35μ L Varje
11877583 10 40μ l Varje
11807593 1 förberedelse, 1 markör 650μ L Varje
11807603 16 25μ L Varje
11857603 20 20μ L Varje
11807613 5 100μ L Varje
11857613 8 60μ L Varje
11807623 9 50μ L Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 11857593
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    243.00 SEK
    227.41 SEK / Paket med 1
    Save 15.59 SEK
    6% Av
Beräknad leverans: 20-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning vid förberedande elektrofores och screening med hög genomströmning.
  • Tillbehör för användning med OmniPAGE mini vertikal gelelektroforesenhet
  • Levereras som standard
  • 8-provs- och 16-provskammarna är flerkanaliga pipettkompatibla
Specifikationer
För användning med (applikation) Mini SDS PAGE, Native PAGE, Gradient, Second Dimension och Nukleinsyraseparationer
För användning med (utrustning) OmniPAGE Mini vertikal gelelektroforesenhet
Typ 16-brunnars kam, 2,0 mm tjocklek
Antal Wells 12
Kvantitet 1 vardera
Tjocklek (metrisk) 1 mm
Volym (metrisk) Tja 35μ L