Läs mer
Fisherbrand™ Kammar för OmniPAGE Mini vertikal gelelektroforesenhet, 1 mm tjock
Produktkod. 11857613 Handla allt Fisherbrand Produkter
8, 60μ L, Varje
Antal Wells:
1 förberedelse, 1 markör
10
12
16
20
5
8
9
Volym (metrisk) Tja:
20μ L
25μ L
35μ L
40μ l
50μ L
60μ L
100μ L
650μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11857613
För användning vid förberedande elektrofores och screening med hög genomströmning.
  • Tillbehör för användning med OmniPAGE mini vertikal gelelektroforesenhet
  • Levereras som standard
  • 8-provs- och 16-provskammarna är flerkanaliga pipettkompatibla
Specifikationer
För användning med (applikation) Mini SDS PAGE, Native PAGE, Gradient, Second Dimension och Nukleinsyraseparationer
För användning med (utrustning) OmniPAGE Mini vertikal gelelektroforesenhet
Typ 25-brunnars kam, 1,0 mm tjocklek
Antal Wells 8
Kvantitet 1 vardera
Tjocklek (metrisk) 1 mm
Volym (metrisk) Tja 60μ L
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Fisherbrand™ Kammar för OmniPAGE Mini vertikal gelelektroforesenhet, 1 mm tjock >