Läs mer
Fisherbrand™ Kammar för OmniPAGE Mini vertikal gelelektroforesenhet, 1 mm tjock
Handla allt Fisherbrand Traceable ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Mini SDS PAGE, Native PAGE, Gradient, Second Dimension och Nukleinsyraseparationer |
| För användning med (utrustning) | OmniPAGE Mini vertikal gelelektroforesenhet |
| Typ | 12-brunnars kam, 1,0 mm tjocklek |
| Antal Wells | 10 |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Tjocklek (metrisk) | 1 mm |
| Volym (metrisk) Tja | 40μ l |