Läs mer
Fisherbrand™ Kammar för OmniPAGE Mini vertikal gelelektroforesenhet, 2 mm tjock
Handla allt Fisherbrand Produkter
Volym (metrisk) Tja:
40μ l
50μ L
70μ L
80μ L
100μ L
120μ L
200μ L
1300μ l
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Blått |
| För användning med (applikation) | Mini SDS PAGE, native PAGE, gradient, andra dimension och nukleinsyraseparationer |
| För användning med (utrustning) | OmniPAGE Mini vertikal gelelektroforesenhet |
| Typ | 12-brunnars kam, 1,5 mm tjocklek |
| Antal Wells | 8 |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Tjocklek (metrisk) | 2 mm |
| Volym (metrisk) Tja | 120μ L |