Läs mer
Fisherbrand™ Kammar för OmniPAGE Mini vertikal gelelektroforesenhet, 2 mm tjock
Handla allt Fisherbrand ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Färg | Blått |
| För användning med (applikation) | Mini SDS PAGE, native PAGE, gradient, andra dimension och nukleinsyraseparationer |
| För användning med (utrustning) | OmniPAGE Mini vertikal gelelektroforesenhet |
| Typ | 30-brunnars kam, 1,0 mm tjocklek |
| Antal Wells | 10 |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Tjocklek (metrisk) | 2 mm |
| Volym (metrisk) Tja | 80μ L |