Läs mer
Fisherbrand™ Combs for TVG-SYS Vari-gel MIDI Horizontal Gel Electrophoresis Unit
Produktkod. 11796185
Change view
Click to view available options
Antal Wells:
8
12
15
20
Volymprov (metriskt).:
10 μl
15 μl
20 μl
25 μl
35 μl
45 μl
50 μl
65 μl
90 μl
Bredd (metriska) tänder:
2,5 mm
4 mm
5,5 mm
9,25 mm
Unit Size:
Varje
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Antal Wells Volymprov (metriskt). Bredd (metriska) tänder Unit Size
11796185 20 15 μl 2,5 mm Varje
11736185 12 35 μl 5,5 mm Varje
11726185 8 65 μl 9,25 mm Varje
11716175 8 45 μl 9,25 mm Varje
11706195 8 90 μl 9,25 mm Varje
11706185 12 25 μl 5,5 mm Varje
11724925 15 20 μl 4 mm Varje
11716185 20 10 μl 2,5 mm Varje
11716195 12 50 μl 5,5 mm Varje
11726195 20 20 μl 2,5 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Product Code. 11796185 Supplier Fisherbrand™ Supplier No. TVGC1520
I lager
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
For use with TVG-SYS Vari-gel MIDI Horizontal Gel Electrophoresis Unit
  • Available in 1, 1.5 and 2mm thickness
Specifications
För användning med (utrustning) TVG-SYS Vari-Gel MIDI Horizontal Gel Electrophoresis Unit
Typ Comb
Antal Wells 20
Tjocklek (metrisk) 1.5 mm
Volymprov (metriskt). 15 μl
Bredd (metriska) tänder 2,5 mm