Läs mer
Thermo Scientific™ Brännbar gaskran för bakväggen
Produktkod. 10686473 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Laboratorieutrymme
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
10686473 Laboratorieutrymme Varje
1 options
Produktkod. 10686473 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 50068235
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3142.53 SEK
    2926.64 SEK / Paket med 1
    Save 215.89 SEK
    6% Av
 Begränsad artikel
I lager
För Herasafe 2025, 2030i och Maxisafe 2030i biologiska säkerhetsskåp
För Herasafe 2025, 2030i och Maxisafe 2030i biologiska säkerhetsskåp
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
För användning med (utrustning) Laboratorieutrymme
Produkttyp Add-A-Valve Kit för huvudkammaren
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.