Läs mer
R&D Systems™ CometAssay LMAgarose
Produktkod. 30001320
Change view
Kvantitet:
15 mL
Produktkod. Kvantitet
30001320 15 mL
1 options
Produktkod. 30001320 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer 425005002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1237.21 SEK
    1093.05 SEK / 15ml
    Save 144.16 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Ready-to-use in minutes with a 90 to 100°C water bath
  • Place the bottle in a 37°C water bath for at least 20 minutes to cool
  • The LMAgarose will remain molten at 37°C for sample preparation indefinitely
  • Microwaving is not recommended
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 15 mL
Produkttyp CometAssay LMAgarose
Innehåll och lagring Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Produktlinje R&D Systems