Läs mer
Abeba™ Comfort 36813 Skor
Beskrivning
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRB
- Smidigt läder
- Svart
- Halkskydd PU yttersula
- Utbytbar Reflexor innersula med nubbar (artikelnr 3572)
- ESD-avledande enligt DIN EN 61340
- Hälrem hopfällbar, justerbar
- Foder mikrofiber, andningsabsorberande
- Vristområde med elastiskt band
- Spänne
- Handsydd söm
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRB |
| Färg | Svart |
| Liner material | Mikrofiber |
| Material | Läder |
| Storlek | 38 |
| Enda funktioner | Halksäker |
| Sulmaterial | Polyuretan |
| Stil | 36813 |