Läs mer
3M™ Pannkomfortband för användning med 3M™ Versaflo™ S-seriens huvudskydd och huvar
Handla allt 3M Produkter
Storlek:
Liten
Betydande
Modell:
S-957L
S-957S
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Beskrivning
- Produkttyp: Pannkomfortband
- Beskrivning: Standardformat, CE-godkänd
- Färg: Grå
- För användning med (utrustning): 3M™ Versaflo™ S-seriens huvudskydd och huvar
- För användning med (Applicering): Andningsskydd
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Standard, CE-godkänd |
| Färg | Grå |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Produkttyp | Comfort Band |
| Storlek | Betydande |
| För användning med (applikation) | Andningsskydd |
| För användning med (utrustning) | Versaflo S-seriens huvudskydd och huvar |
| Modell | S-957L |
| Kvantitet | 20 Pk. |
| Sterilitet | Icke-steril |