Läs mer
Fisherbrand™ Comfort Nitrile Gloves
Produktkod. 15662367 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Storlek:
X-Large
Kvantitet:
180 Gloves/Box
Förpackningsstorlek:
Paket med 180
Produktkod. Storlek Kvantitet Förpackningsstorlek
15662367 X-Large 180 Gloves/Box Paket med 180
1 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Produktkod. 15662367
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Choose a glove with enhanced comfort and tactile sensitivity. Fisherbrand™ Comfort Nitrile Gloves are powder free and latex-free with a beaded fit and textured fingers.
Choose a glove with enhanced comfort and tactile sensitivity. Fisherbrand™ Comfort Nitrile Gloves are powder-free and latex-free with a beaded fit and textured fingers.
  • Textured fingers
  • Powder-free, latex-free
  • Exceptional fit, feel and durability
  • Ambidextrous with textured fingers and beaded cuff
  • Tested for use with chemotherapy drugs
  • Non-sterile
  • Length: 9.8 in. (250 mm)
  • Palm Thickness: 2.8 mil (0.07 mm)
  • Finger Thickness: 3.5 mil (0.09 mm)
  • Blue
  • 200 gloves/box for sizes XS, S, M, L
  • 180 gloves/box for XL
  • AQL: 1.5 (Barrier)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certifikat och efterlevnad ASTM D6319, ASTM D6978, ISO 10993-10:2002, ISO 9001, ISO 13485, FDA21 CFR 177- 2600-US Food Contact Approved, US QSR/FDA 510(k) Medical Examination Grade
Kemoterapeutisk klassad Yes
Användningsområden Healthcare, Industrial, Laboratory
AQL 1.5
Färg Blue
Disponibel Single-use
Exteriör finish Fingertip Textured
Finger Thickness (English) 3.5 mil
Fingertjocklek (metrisk) 0.09 mm
Hand Ambidextrous
Latexfri Yes
Material Nitrile
Palm Thickness (English) 2.8 mil
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.07 mm
Pulveriserad Powder Free
Storlek X-Large
Sterilitet Non-sterile
Tjocklek (engelska) Palm: 2.8 mil, Finger: 3.5 mil
Tjocklek (metrisk) Palm: 0.07 mm, Finger: 0.09 mm
FDA 510 (k) Yes
Kvantitet 180 Gloves/Box
Längd (engelska) 9.8 in.
Längd (metrisk) 250 mm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.