Läs mer
Fisherbrand™ Comfort Nitrile Gloves
Produktkod. p-3702998 Handla allt Fisherbrand Produkter
Storlek:
X-Large
Kvantitet:
180 Gloves/Box
Förpackningsstorlek:
Paket med 180
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Produktkod. 15662367
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Choose a glove with enhanced comfort and tactile sensitivity. Fisherbrand™ Comfort Nitrile Gloves are powder free and latex-free with a beaded fit and textured fingers.
Choose a glove with enhanced comfort and tactile sensitivity. Fisherbrand™ Comfort Nitrile Gloves are powder-free and latex-free with a beaded fit and textured fingers.
  • Textured fingers
  • Powder-free, latex-free
  • Exceptional fit, feel and durability
  • Ambidextrous with textured fingers and beaded cuff
  • Tested for use with chemotherapy drugs
  • Non-sterile
  • Length: 9.8 in. (250 mm)
  • Palm Thickness: 2.8 mil (0.07 mm)
  • Finger Thickness: 3.5 mil (0.09 mm)
  • Blue
  • 200 gloves/box for sizes XS, S, M, L
  • 180 gloves/box for XL
  • AQL: 1.5 (Barrier)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ASTM D6319, ASTM D6978, ISO 10993-10:2002, ISO 9001, ISO 13485, FDA21 CFR 177- 2600-US Food Contact Approved, US QSR/FDA 510(k) Medical Examination Grade
Kemoterapeutisk klassad Yes
Användningsområden Healthcare, Industrial, Laboratory
AQL 1.5
Färg Blue
Disponibel Single-use
Exteriör finish Fingertip Textured
Fingertjocklek (engelska) 3.5 mil
Fingertjocklek (metrisk) 0.09 mm
Hand Ambidextrous
Latexfri Yes
Material Nitrile
Palmtjocklek (engelska) 2.8 mil
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.07 mm
Pulveriserad Powder Free
Storlek X-Large
Sterilitet Non-sterile
Tjocklek (engelska) Palm: 2.8 mil, Finger: 3.5 mil
Tjocklek (metrisk) Palm: 0.07 mm, Finger: 0.09 mm
FDA 510 (k) Yes
Kvantitet 180 Gloves/Box
Längd (engelska) 9.8 in.
Längd (metrisk) 250 mm