missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Tenak™ Komfortställ för frysskåp, 100 mm lådhöjd, med lådor

Produktkod. p-9281059 Handla allt TENAK Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Håller:
Lådor
Förpackningsstorlek:
Varje
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 15210854

Brand: Tenak™ TE24562B

Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Komfortställ lämplig för användning med alla frysar.

  • Ställ med fjäderlås på varje hylla för att säkra kryoboxarna
  • Kan användas med de flesta kryoboxar av standardhöjd i kartong, polypropen och polykarbonat
  • Mät innerhöjden på din frys när du väljer rätt hylla
  • Tillverkad av rostfritt stål
  • Inkluderar vita standardkartonger med 9 x 9 cellavdelare

Specifikationer

Inkluderar Fjäderlås
Håller Lådor
Material Rostfritt stål
Positioner 4
För användning med (utrustning) Chest Frseezers
Mått (L x B x H) 140 x 140 x 425 mm
Höjd (metrisk) 100 mm (låda)
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.