Läs mer
Tenak™ Komfortställ för frysar, 50 mm lådhöjd, med lådor
Produktkod. 15210814 Handla allt TENAK Produkter
Change view
Positioner:
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Förpackningsstorlek:
Varje
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Positioner unitSize
15210814 3 Varje
15210824 9 Varje
15230814 5 Varje
15230824 10 Varje
15250814 6 Varje
15250824 11 Varje
15270814 7 Varje
15270824 12 Varje
15280814 8 Varje
15290824 13 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 15210814 Leverantör Tenak™ Leverantörsnummer TE24500B
Beräknad leverans: 07-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Komfortställ lämplig för användning med alla frysar.
  • Ställ med fjäderlås på varje hylla för att säkra kryoboxarna
  • Kan användas med de flesta kryoboxar av standardhöjd i kartong, polypropen och polykarbonat
  • Mät innerhöjden på din frys när du väljer rätt hylla
  • Tillverkad av rostfritt stål
  • Inkluderar vita standardkartonger med 9 x 9 cellavdelare
Specifikationer
Håller Lådor
Material Rostfritt stål
Positioner 3
För användning med (utrustning) Chest Frseezers
Mått (L x B x H) 140 x 140 x 170 mm
Inkluderar Fjäderlås
Höjd (metrisk) 50 mm (Box)