Läs mer
Tenak™ Komfortställ för frysar, 50 mm lådhöjd, med lådor
Produktkod. 15230824 Handla allt TENAK Produkter
Håller:
Lådor
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15230824
Brand: Tenak™ TE24512B
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Komfortställ lämplig för användning med alla frysar.
  • Ställ med fjäderlås på varje hylla för att säkra kryoboxarna
  • Kan användas med de flesta kryoboxar av standardhöjd i kartong, polypropen och polykarbonat
  • Mät innerhöjden på din frys när du väljer rätt hylla
  • Tillverkad av rostfritt stål
  • Inkluderar vita standardkartonger med 9 x 9 cellavdelare
Specifikationer
Inkluderar Fjäderlås
Håller Lådor
Material Rostfritt stål
Positioner 10
För användning med (utrustning) Chest Frseezers
Mått (L x B x H) 140 x 140 x 555 mm
Höjd (metrisk) 50 mm (låda)