Läs mer
Tenak™ Komfortställ för frysar, 50 mm lådhöjd, med lådor
Produktkod. 15290824 Handla allt TENAK Produkter
Change view
Positioner:
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Förpackningsstorlek:
Varje
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Positioner unitSize
15290824 13 Varje
15210814 3 Varje
15210824 9 Varje
15230814 5 Varje
15230824 10 Varje
15250814 6 Varje
15250824 11 Varje
15270814 7 Varje
15270824 12 Varje
15280814 8 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 15290824 Leverantör Tenak™ Leverantörsnummer TE24518B
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Komfortställ lämplig för användning med alla frysar.
  • Ställ med fjäderlås på varje hylla för att säkra kryoboxarna
  • Kan användas med de flesta kryoboxar av standardhöjd i kartong, polypropen och polykarbonat
  • Mät innerhöjden på din frys när du väljer rätt hylla
  • Tillverkad av rostfritt stål
  • Inkluderar vita standardkartonger med 9 x 9 cellavdelare
Specifikationer
Håller Lådor
Material Rostfritt stål
Positioner 13
För användning med (utrustning) Chest Frseezers
Mått (L x B x H) 140 x 140 x 720 mm
Inkluderar Fjäderlås
Höjd (metrisk) 50 mm (Box)