Läs mer
Tenak™ Comfort Rack för Microtiter Tallrikar för upprättstående frysar, 25 mm hyllhöjd
Produktkod. 12417080 Handla allt TENAK Produkter
Change view
Håller:
Tallrikar (24)
Tallrikar (30)
Tallrikar (32)
Tallrikar (36)
Tallrikar (40)
Tallrikar (42)
Tallrikar (48)
Tallrikar (50)
Tallrikar (60)
Tallrikar (70)
Tallrikar (72)
Tallrikar (75)
Tallrikar (84)
Mått (L x B x H):
360 x 135 x 159 mm
360 x 135 x 212 mm
360 x 135 x 265 mm
360 x 135 x 318 mm
450 x 135 x 159 mm
450 x 135 x 212 mm
450 x 135 x 265 mm
450 x 135 x 318 mm
450 x 135 x 371 mm
450 x 135 x 398 mm
540 x 135 x 159 mm
540 x 135 x 212 mm
540 x 135 x 265 mm
540 x 135 x 318 mm
630 x 135 x 159 mm
630 x 135 x 318 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Håller Mått (L x B x H) unitSize
12417080 Tallrikar (72) 540 x 135 x 318 mm Varje
12407080 Tallrikar (60) 540 x 135 x 265 mm Varje
12427100 Tallrikar (84) 630 x 135 x 318 mm Varje
12447050 Tallrikar (30) 450 x 135 x 159 mm Varje
12457050 Tallrikar (40) 450 x 135 x 212 mm Varje
12467030 Tallrikar (24) 360 x 135 x 159 mm Varje
12467050 Tallrikar (50) 450 x 135 x 265 mm Varje
12477030 Tallrikar (32) 360 x 135 x 212 mm Varje
12477050 Tallrikar (60) 450 x 135 x 318 mm Varje
12487030 Tallrikar (40) 360 x 135 x 265 mm Varje
12487050 Tallrikar (70) 450 x 135 x 371 mm Varje
12487070 Tallrikar (36) 540 x 135 x 159 mm Varje
12497030 Tallrikar (48) 360 x 135 x 318 mm Varje
12497050 Tallrikar (75) 450 x 135 x 398 mm Varje
12497070 Tallrikar (48) 540 x 135 x 212 mm Varje
12497090 Tallrikar (42) 630 x 135 x 159 mm Varje
16 options
Produktkod. 12417080
Brand: Tenak™ TE35536
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillhandahåller ett komplett sortiment av ställ för mikrotiterplattor i frysar. Tenak™ Komfortställ för Microtiter Tallrikar i upprättstående frysar är staplingsbara.
  • Rack kan antingen användas som en tallrik per hylla eller så kan tallrikarna staplas
  • Med en varning som förhindrar att hyllorna glider ut
  • Externt fotavtryck är 135 x 92 mm
Specifikationer
Håller Tallrikar (72)
Staplingsbar Ja
För användning med (utrustning) Microtiter Tallrikar, stående frysar
Antal per förpackning 1 förpackning
Mått (L x B x H) 540 x 135 x 318 mm
Höjd (metrisk) Hylla 25 mm
Djup (metriskt) 540 mm
Produkttyp Microtiter Tallrikställ
Hyllor 72
Höjd (metrisk) 318 mm
Array 12 x 6
Bredd (metrisk) 135 mm