Läs mer
Tenak™ Comfort Rack för Microtiter Tallrikar för upprättstående frysar, 65 mm hyllhöjd
Handla allt TENAK Produkter
Håller:
Tallrikar (10)
Tallrikar (12)
Tallrikar (14)
Tallrikar (16)
Tallrikar (21)
Tallrikar (24)
Tallrikar (28)
Tallrikar (30)
Tallrikar (35)
Tallrikar (36)
Tallrikar (8)
Mått (L x B x H):
360 x 135 x 133 mm
360 x 135 x 200 mm
360 x 135 x 266 mm
450 x 135 x 133 mm
450 x 135 x 299 mm
540 x 135 x 133 mm
540 x 135 x 266 mm
540 x 135 x 332 mm
540 x 135 x 399 mm
630 x 135 x 133 mm
630 x 135 x 200 mm
630 x 135 x 266 mm
630 x 135 x 332 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Rack kan antingen användas som en tallrik per hylla eller så kan tallrikarna staplas
- Med en varning som förhindrar att hyllorna glider ut
- Externt fotavtryck är 135 x 92 mm
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Microtiter Tallrikställ |
| Array | 3 x 7 |
| Håller | Tallrikar (21) |
| Hyllor | 21 |
| Staplingsbar | Ja |
| För användning med (utrustning) | Microtiter Tallrikar, stående frysar |
| Antal per förpackning | 1 förpackning |
| Mått (L x B x H) | 630 x 135 x 200 mm |
| Bredd (metrisk) | 135 mm |
| Höjd (metrisk) | 200 mm |
| Visa mer |