Beskrivning
- I komfortstället placeras kryoboxarna i lådor
- Ökar flexibiliteten och minskar arbetsvikten jämfört med ställtyperna
- Mät insidans höjd och djup på din frys när du väljer rätt hylla
- Ställen kan användas med alla frysmodeller
- Tillverkad av rostfritt stål
Specifikationer
Specifikationer
| Höjd (metrisk) | 50 mm (låda) |
| Mått (L x B x H) | 562 x 140 x 340 mm |
| För användning med (utrustning) | Upprättstående frysar |
| Håller | Lådor (24) |
| Array | 6 x 4 |
| Material | Rostfritt stål |