Läs mer
Tenak™ Komfortställ för upprättstående frysar, 50 mm lådhöjd, med lådor
Produktkod. 15250734 Handla allt TENAK Produkter
Håller:
Lådor (10)
Lådor (12)
Lådor (15)
Lådor (20)
Lådor (24)
Lådor (25)
Lådor (28)
Lådor (30)
Lådor (9)
Array:
3 x 3
3 x 4
3 x 5
4 x 3
5 x 2
5 x 3
5 x 4
5 x 5
6 x 4
6 x 5
7 x 4
missing translation for 'unitSize'
Varje
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15250734
missing translation for 'mfr': Tenak™ TE24224B
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Comfort Rack designat för att säkerställa en mer ergonomisk driftprocess vid arbete med prover.
  • I komfortstället placeras kryoboxarna i lådor
  • Ökar flexibiliteten och minskar arbetsvikten jämfört med ställtyperna
  • Mät insidans höjd och djup på din frys när du väljer rätt hylla
  • Ställen kan användas med alla frysmodeller
  • Tillverkad av rostfritt stål
  • Inkludera vita standardkartonger med 9 x 9 cellavdelare
Spezifikation
Höjd (metrisk) 50 mm (låda)
Mått (L x B x H) 424 x 140 x 285 mm
För användning med (utrustning) Upprättstående frysar
Håller Lådor (15)
Array 5 x 3
Material Rostfritt stål
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt